Documentos clave
SAB5702660
Sigma-Aldrich
Anti-LTA4H Antibody, clone 4H5Q9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
LTA4H, leukotriene A4 hydrolase
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4H5Q9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.27 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
NEFLAQTLQRAPLPLGHIKRMQEVYNFNAINNSEIRFRWLRLCIQSKWEDAIPLALKMATEQGRMKFTRPLFKDLAAFDKSHDQAVRTYQEHKASMHPVT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LTA4H(4048)
Descripción general
The protein encoded by this gene is an enzyme that contains both hydrolase and aminopeptidase activities. The hydrolase activity is used in the final step of the biosynthesis of leukotriene B4, a proinflammatory mediator. The aminopeptidase activity has been shown to degrade proline-glycine-proline (PGP), a neutrophil chemoattractant and biomarker for chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 501-600 of human LTA4H (P09960).
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)