SAB5702644
Anti-eIF3B Antibody, clone 4T9V1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, EIF3S9, PRT1
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4T9V1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
116 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.28 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VPAQGEAPGEQARDERSDSRAQAVSEDAGGNEGRAAEAEPRALENGDADEPSFSDPEDFVDDVSEEELLGDVLKDRPQEADGIDSVIVVDNVPQVGPDRL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF3B(8662)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)