SAB5702632
Anti-RAIDD/CRADD Antibody, clone 3Z9N8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MRT34, RAIDD
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3Z9N8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
23 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
0.65 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKANHPHNVQSQVVEAFIRWRQRFGKQATFQSLHNGLRAVEVDPSLLLHMLE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CRADD(8738)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)