Documentos clave
SAB5702595
Sigma-Aldrich
Anti-CDC23 Antibody, clone 1Q2I3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ANAPC8, APC8, CUT23
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1Q2I3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
69 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.55 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
YSCGEIVEHLEESTAFRYLAQYYFKCKLWDEASTCAQKCCAFNDTREEGKALLRQILQLRNQGETPTTEVPAPFFLPASLSANNTPTRRVSPLNLSSVTP
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CDC23(8697)
Descripción general
The protein encoded by this gene shares strong similarity with Saccharomyces cerevisiae Cdc23, a protein essential for cell cycle progression through the G2/M transition. This protein is a component of anaphase-promoting complex (APC), which is composed of eight protein subunits and highly conserved in eukaryotic cells. APC catalyzes the formation of cyclin B-ubiquitin conjugate that is responsible for the ubiquitin-mediated proteolysis of B-type cyclins. This protein and 3 other members of the APC complex contain the TPR (tetratricopeptide repeat), a protein domain important for protein-protein interaction. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 498-597 of human CDC23 (Q9UJX2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)