SAB5702505
Anti-ALAS1 Antibody, clone 2K1G3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ALAS, ALAS-H, ALAS3, ALASH, MIG4
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
2K1G3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.58 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
TEVCDELMSRHNIYVQAINYPTVPRGEELLRIAPTPHHTPQMMNYFLENLLVTWKQVGLELKPHSSAECNFCRRPLHFEVMSEREKSYFSGLSKLVSAQA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALAS1(211)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)