Documentos clave
SAB5702500
Sigma-Aldrich
Anti-EG5/KIF11 Antibody, clone 6G8V8, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
EG5, HKSP, KNSL1, MCLMR, TRIP5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6G8V8, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
130 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.53 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
ETIKIGLTKLNCFLEQDLKLDIPTGTTPQRKSYLYPSTLVRTEPREHLLDQLKRKQPELLMMLNCSENNKEETIPDVDVEEAVLGQYTEEPLSQEPSVDAGVDCSSIGGVPFFQHKKSHGKDKENRGINTLERSKVEETTEHLVTKSRLPLRAQINL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KIF11(3832)
Descripción general
This gene encodes a motor protein that belongs to the kinesin-like protein family. Members of this protein family are known to be involved in various kinds of spindle dynamics. The function of this gene product includes chromosome positioning, centrosome separation and establishing a bipolar spindle during cell mitosis. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 900-1056 of human EG5/KIF11 (P52732).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)