SAB5702483
Anti-Galectin 8/LGALS8 Antibody, clone 7M9Q9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
Gal-8, PCTA-1, PCTA1, Po66-CBP
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7M9Q9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
40 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
0.70 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MMLSLNNLQNIIYNPVIPFVGTIPDQLDPGTLIVIRGHVPSDADRFQVDLQNGSSMKPRADVAFHFNPRFKRAGCIVCNTLINEKWGREEITYDTPFKRE
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LGALS8(3964)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)