Documentos clave
SAB5702482
Sigma-Aldrich
Anti-SENP1 Antibody, clone 1C3I4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
SuPr-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
1C3I4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
73 kDa
reactividad de especies
human
concentración
0.33 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
VTVVQETQKKGHKLTDSEDEFPEITEEMEKEIKNVFRNGNQDEVLSEAFRLTITRKDIQTLNHLNWLNDEIINFYMNMLMERSKEKGLPSVHAFNTFFFTKL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SENP1(29843)
Descripción general
This gene encodes a cysteine protease that specifically targets members of the small ubiquitin-like modifier (SUMO) protein family. This protease regulates SUMO pathways by deconjugating sumoylated proteins. This protease also functions to process the precursor SUMO proteins into their mature form. Alternate splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 400-501 of human SENP1 (Q9P0U3).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)