Documentos clave
SAB5702428
Sigma-Aldrich
Anti-Reptin/RUVBL2 Antibody, clone 3U4L10, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80J, REPTIN, RVB2, TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3U4L10, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.166 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
LLDRLLIVSTTPYSEKDTKQILRIRCEEEDVEMSEDAYTVLTRIGLETSLRYAIQLITAASLVCRKRKGTEVQVDDIKRVYSLFLDESRSTQYMKEYQDAF
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RUVBL2(10856)
Descripción general
This gene encodes the second human homologue of the bacterial RuvB gene. Bacterial RuvB protein is a DNA helicase essential for homologous recombination and DNA double-strand break repair. Functional analysis showed that this gene product has both ATPase and DNA helicase activities. This gene is physically linked to the CGB/LHB gene cluster on chromosome 19q13.3, and is very close (55 nt) to the LHB gene, in the opposite orientation. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 350-450 of human Reptin/RUVBL2 (Q9Y230).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)