SAB5702371
Anti-HTRA2 Antibody, clone 4H8C4, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
MGCA8, OMI, PARK13, PRSS25
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4H8C4, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
36 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.48 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GTRSRAWLAVALGAGGAVLLLLWGGGRGPPAVLAAVPSPPPASPRSQYNFIADVVEKTAPAVVYIEILDRHPFLGREVPISNGSGFVVAADGLIVTNAHVV
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HTRA2(27429)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)