Documentos clave
SAB5702361
Sigma-Aldrich
Anti-Syntaxin 3 Antibody, clone 3L9Y9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
STX3A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3L9Y9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
35 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
KHIEEDEVRSSADLRIRKSQHSVLSRKFVEVMTKYNEAQVDFRERSKGRIQRQLEITGKKTTDEELEEMLESGNPAIFTSGIIDSQISKQALSEIEGRHKD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STX3(6809)
Descripción general
The gene is a member of the syntaxin family. The encoded protein is targeted to the apical membrane of epithelial cells where it forms clusters and is important in establishing and maintaining polarity necessary for protein trafficking involving vesicle fusion and exocytosis. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, May 2010]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human Syntaxin 3 (Q13277).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IHC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)