Documentos clave
SAB5702219
Sigma-Aldrich
Anti-HSPA12A Antibody, clone 8Q8M3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
heat shock 70kDa protein 12A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8Q8M3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
75 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
1.50 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
SEQQSFLVVVAVDFGTTSSGYAYSFTKEPECIHVMRRWEGGDPGVSNQKTPTTILLTPERKFHSFGYAARDFYHDLDPNEAKQWLYLEKFKMKLHTTGDLT
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
Descripción general
Adapter protein for SORL1, but not SORT1. Delays SORL1 internalization and affects SORL1 subcellular localization.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 50-150 of human HSPA12A (O43301).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)