Documentos clave
SAB5702211
Sigma-Aldrich
Anti-Progesterone Receptor Antibody, clone 4Y4H5, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
NR3C3,PR,PGR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4Y4H5, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
120 kDa
reactividad de especies
human
concentración
1.00 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AAAGGVALVPKEDSRFSAPRVALVEQDAPMAPGRSPLATTVMDFIHVPILPLNHALLAARTRQLLEDESYD
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PGR(5241)
Descripción general
This gene encodes a member of the steroid receptor superfamily. The encoded protein mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. This gene uses two distinct promotors and translation start sites in the first exon to produce several transcript variants, both protein coding and non-protein coding. Two of the isoforms (A and B) are identical except for an additional 165 amino acids found in the N-terminus of isoform B and mediate their own response genes and physiologic effects with little overlap. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Inmunógeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 260-330 of human Progesterone Receptor (NP_000917.3).
Aplicación
WB, IHC
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)