SAB5702196
Anti-IKKβ Antibody, clone 8X6V3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
IKBKB,IKK-beta,IKK2,IKKB,IMD15,NFKBIKB,IKK beta
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8X6V3, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
87 kDa
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1.5 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GQRAAMMNLLRNNSCLSKMKNSMASMSQQLKAKLDFFKTSIQIDLEKYSEQTEFGITSDKLLLAWREMEQAVELCGRENEVKLLVERMMALQTDIVDLQRSPMGRKQGGTLDDLEEQARELYRRLREKPRDQRTEGDSQEMVRLLLQAIQSFEKKVRVIYTQLSKTVVCKQKALELLPKVEEVVSLMNEDEKTVVRLQEKRQKELWNLLKIACSKVRGPVSGSPDSMNASRLSQPGQLMSQPSTASNSLPEPAKKSEELVAEAHNLCTLLENAIQDTVREQDQSFTALDWSWLQTEEEEHSCLEQAS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IKBKB(3551)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)