Documentos clave
SAB5702162
Sigma-Aldrich
Anti-Serotonin transporter Antibody, clone 5T7M2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
5-HTT,5-HTTLPR,5HTT,HTT,OCD1,SERT,SERT1,hSERT,SLC6A4
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
5T7M2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
70 kDa
reactividad de especies
human, rat
concentración
0.25 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
METTPLNSQKQLSACEDGEDCQENGVLQKVVPTPGDKVESGQISNGYSAVPSPGAGDDTRHSIPATTTTLVAELHQGERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLG
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC6A4(6532)
Descripción general
This gene encodes an integral membrane protein that transports the neurotransmitter serotonin from synaptic spaces into presynaptic neurons. The encoded protein terminates the action of serotonin and recycles it in a sodium-dependent manner. This protein is a target of psychomotor stimulants, such as amphetamines and cocaine, and is a member of the sodium:neurotransmitter symporter family. A repeat length polymorphism in the promoter of this gene has been shown to affect the rate of serotonin uptake and may play a role in sudden infant death syndrome, aggressive behavior in Alzheimer disease patients, and depression-susceptibility in people experiencing emotional trauma. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Serotonin transporter (P31645).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)