Documentos clave
SAB5702161
Sigma-Aldrich
Anti-CHX10 Antibody, clone 4Z4R2, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4Z4R2, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
39 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
3.00 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
AAAESGRKPEGERQALPKLDKMEQDERGPDAQAAISQEELRENSIAVLRAKAQEHSTKVLGTVSGPDSLARSTEKPEEEEAMDEDRPAERLSPPQLEDMA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VSX2(338917)
Descripción general
This gene encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 262-361 of human CHX10 (P58304).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)