Documentos clave
SAB5702067
Sigma-Aldrich
Anti-CHD1L Antibody, clone 3C1O9, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ALC1, CHDL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
3C1O9, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
101 kDa
reactividad de especies
mouse, mouse
concentración
2 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GEESSAELDYQDPDATSLKYVSGDVTHPQAGAEDALIVHCVDDSGHWGRGGLFTALEKRSAEPRKIYELAGKMKDLSLGGVLLFPVDDKESRNKGQDLLAL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CHD1L(9557)
Descripción general
This gene encodes a DNA helicase protein involved in DNA repair. The protein converts ATP to add poly(ADP-ribose) as it regulates chromatin relaxation following DNA damage. Overexpression of this gene has been linked to several types of cancers. [provided by RefSeq, Feb 2017]
Inmunógeno
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-800 of human CHD1L (Q86WJ1).
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)