Documentos clave
SAB5702063
Sigma-Aldrich
Anti-ACAT2 Antibody, clone 6Z5L1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ACAT2, acetyl-CoA acetyltransferase 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
6Z5L1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
41 kDa
reactividad de especies
human, rat, rat
concentración
0.5 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
GLTDAFHNCHMGITAENVAKKWQVSREDQDKVAVLSQNRTENAQKAGHFDKEIVPVLVSTRKGLIEVKTDEFPRHGSNIEAMSKLKPYFLTDGTGTVTPAN
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACAT2(39)
Descripción general
The product of this gene is an enzyme involved in lipid metabolism, and it encodes cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase. This gene shows complementary overlapping with the 3-prime region of the TCP1 gene in both mouse and human. These genes are encoded on opposite strands of DNA, as well as in opposite transcriptional orientation. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human ACAT2 (Q9BWD1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)