Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5702060
Sigma-Aldrich
Anti-ARPC2 Antibody, clone 4F2G6, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
ARPC2, ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc, actin-related protein 2/3 complex subunit 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
4F2G6, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
34 kDa
reactividad de especies
rat, rat, human
concentración
0.40 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
FSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARPC2(10109)
Descripción general
This gene encodes one of seven subunits of the human Arp2/3 protein complex. The Arp2/3 protein complex has been implicated in the control of actin polymerization in cells and has been conserved through evolution. The exact role of the protein encoded by this gene, the p34 subunit, has yet to be determined. Two alternatively spliced variants have been characterized to date. Additional alternatively spliced variants have been described but their full length nature has not been determined.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 200-300 of human ARPC2 (O15144).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC, IP
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)