SAB5702052
Anti-CARS Antibody, clone 7V0X1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
CARS, CARS1, CYSRS, MGC:11246, cysteinyl-tRNA synthetase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
7V0X1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
85 kDa
reactividad de especies
rat, human
concentración
0.40 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
EREEKRRVEEEKRKKKEEAARRKQEQEAAKLAKMKIPPSEMFLSETDKYSKFDENGLPTHDMEGKELSKGQAKKLKKLFEAQEKLYKEYLQMAQNGSFQ
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CARS(833)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)