Documentos clave
SAB5702013
Sigma-Aldrich
Anti-AP2M1 Antibody, clone 10J8D1, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
AP50, CLAPM1, mu2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10J8D1, monoclonal
Formulario
liquid
mol peso
50 kDa
reactividad de especies
rat, human, rat
concentración
0.725 mg/mL
técnicas
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
KLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AP2M1(1173)
Descripción general
This gene encodes a subunit of the heterotetrameric coat assembly protein complex 2 (AP2), which belongs to the adaptor complexes medium subunits family. The encoded protein is required for the activity of a vacuolar ATPase, which is responsible for proton pumping occurring in the acidification of endosomes and lysosomes. The encoded protein may also play an important role in regulating the intracellular trafficking and function of CTLA-4 protein. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human AP2M1 (Q96CW1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
WB, IF/ICC
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)