SAB5701966
Anti-RANBP3 Antibody, clone 8H7W3, Rabbit Monoclonal
Sinónimos:
RANBP3, ran-binding protein 3
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
8H7W3, monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
3.00 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
color
colorless
isotipo
IgG
secuencia del inmunógeno
MADLANEEKPAIAPPVFVFQKDKGQKSPAEQKNLSDSGEEPRGEAEAPHHGTGHPESAGEHALEPPAPAGASASTPPPPAPEAQLPPFPRELAGRSAGGS
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RANBP3(8498)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)