Documentos clave
SAB5701878
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-GSK3β-S9 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 593,00
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1557
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 593,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 593,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1557
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, rat
concentración
0.27 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer9)
Información sobre el gen
human ... GSK3B(2932)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase, belonging to the glycogen synthase kinase subfamily. It is involved in energy metabolism, neuronal cell development, and body pattern formation. Polymorphisms in this gene have been implicated in modifying risk of Parkinson disease, and studies in mice show that overexpression of this gene may be relevant to the pathogenesis of Alzheimer disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Sep 2009]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Phospho-GSK3 beta (Ser9).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)