Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701728
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-HSP27/HSPB1-S82 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 346,00
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1659
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1659
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.75 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer82)
Información sobre el gen
human ... HSPB1(3315)
Descripción general
The protein encoded by this gene is induced by environmental stress and developmental changes. The encoded protein is involved in stress resistance and actin organization and translocates from the cytoplasm to the nucleus upon stress induction. Defects in this gene are a cause of Charcot-Marie-Tooth disease type 2F (CMT2F) and distal hereditary motor neuropathy (dHMN).
Inmunógeno
A synthetic phosphorylated peptide around S82 of human HSP27/HSPB1 (NP_001531.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)