Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5701644
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1L1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 467,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
1 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ALDH1L1(10840)
Descripción general
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+), and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family. Loss of function or expression of this gene is associated with decreased apoptosis, increased cell motility, and cancer progression. There is an antisense transcript that overlaps on the opposite strand with this gene locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human ALDH1L1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)