Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701638
Sigma-Aldrich
Anti-CLOCK antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
0.43 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CLOCK(9575)
Descripción general
The protein encoded by this gene plays a central role in the regulation of circadian rhythms. The protein encodes a transcription factor of the basic helix-loop-helix (bHLH) family and contains DNA binding histone acetyltransferase activity. The encoded protein forms a heterodimer with ARNTL (BMAL1) that binds E-box enhancer elements upstream of Period (PER1, PER2, PER3) and Cryptochrome (CRY1, CRY2) genes and activates transcription of these genes. PER and CRY proteins heterodimerize and repress their own transcription by interacting in a feedback loop with CLOCK/ARNTL complexes. Polymorphisms in this gene may be associated with behavioral changes in certain populations and with obesity and metabolic syndrome. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2014]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human CLOCK
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)