Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB5701576
Sigma-Aldrich
Anti-LMAN1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMAN1(3998)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a membrane mannose-specific lectin that cycles between the endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum-Golgi intermediate compartment, and cis-Golgi, functioning as a cargo receptor for glycoprotein transport. The protein has an N-terminal signal sequence, a calcium-dependent and pH-sensitive carbohydrate recognition domain, a stalk region that functions in oligomerization, a transmembrane domain, and a short cytoplasmic domain required for organelle targeting. Allelic variants of this gene are associated with the autosomal recessive disorder combined factor V-factor VIII deficiency. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human LMAN1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)