Documentos clave
SAB5701498
Sigma-Aldrich
Anti-RBPJK antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
1.2 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RBPJ(3516)
Descripción general
The protein encoded by this gene is a transcriptional regulator important in the Notch signaling pathway. The encoded protein acts as a repressor when not bound to Notch proteins and an activator when bound to Notch proteins. It is thought to function by recruiting chromatin remodeling complexes containing histone deacetylase or histone acetylase proteins to Notch signaling pathway genes. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene, and several pseudogenes of this gene exist on chromosome 9. [provided by RefSeq, Oct 2013]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human RBPJK
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)