Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5701469
Sigma-Aldrich
Anti-CoREST/RCOR1 antibody produced in rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.15 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RCOR1(23186)
Descripción general
This gene encodes a protein that is well-conserved, downregulated at birth, and with a specific role in determining neural cell differentiation. The encoded protein binds to the C-terminal domain of REST (repressor element-1 silencing transcription factor). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human CoREST/RCOR1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)