Documentos clave
SAB5701456
Sigma-Aldrich
Anti-EHD1 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
Fecha estimada de envío01 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, human, rat
concentración
1.28 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EHD1(10938)
Descripción general
This gene belongs to a highly conserved gene family encoding EPS15 homology (EH) domain-containing proteins. The protein-binding EH domain was first noted in EPS15, a substrate for the epidermal growth factor receptor. The EH domain has been shown to be an important motif in proteins involved in protein-protein interactions and in intracellular sorting. The protein encoded by this gene is thought to play a role in the endocytosis of IGF1 receptors. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2013]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human EHD1
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)