Documentos clave
SAB5701142
Sigma-Aldrich
Anti- BRD4 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 467,00
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1693
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
US$ 467,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Está disponible un anticuerpo recombinante y sin conservantes para su diana. Pruebe ZRB1693
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.26 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BRD4(23476)
Descripción general
The protein encoded by this gene is homologous to the murine protein MCAP, which associates with chromosomes during mitosis, and to the human RING3 protein, a serine/threonine kinase. Each of these proteins contains two bromodomains, a conserved sequence motif which may be involved in chromatin targeting. This gene has been implicated as the chromosome 19 target of translocation t(15;19)(q13;p13.1), which defines an upper respiratory tract carcinoma in young people. Two alternatively spliced transcript variants have been described.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 700-800 of human BRD4 (NP_490597.1).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)