Merck
Todas las fotos(6)
Documentos clave
SAB5701070
Sigma-Aldrich
Anti-TIMM50 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
0.58 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TIMM50(92609)
Descripción general
This gene encodes a subunit of the TIM23 inner mitochondrial membrane translocase complex. The encoded protein functions as the receptor subunit that recognizes the mitochondrial targeting signal, or presequence, on protein cargo that is destined for the mitochondrial inner membrane and matrix. This protein may also play a role in maintaining the membrane permeability barrier, and knockdown of this gene in human cells results in the release of cytochrome c and apoptosis. [provided by RefSeq, Jul 2016]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human TIMM50
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)