Documentos clave
SAB5701049
Sigma-Aldrich
Anti-GPKOW antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 346,00
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 346,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 346,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.8 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GPKOW(27238)
Descripción general
This gene encodes a putative RNA-binding protein containing G-patch and KOW (Kyprides, Ouzounis, Woese) domains. The encoded protein interacts directly with protein kinase A and protein kinase X and is also found associated with the spliceosome.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 127-476 of human GPKOW (NP_056513.2).
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)