Documentos clave
SAB5700963
Sigma-Aldrich
Anti-Myoglobin antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
mouse, rat
concentración
0.3 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MB(4151)
Descripción general
This gene encodes a member of the globin superfamily and is expressed in skeletal and cardiac muscles. The encoded protein is a haemoprotein contributing to intracellular oxygen storage and transcellular facilitated diffusion of oxygen. At least three alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been reported. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human Myoglobin
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)