Documentos clave
SAB5700877
Sigma-Aldrich
Anti-TFE3 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 512,00
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 512,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 512,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse
concentración
0.75 mg/mL
técnicas
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TFE3(7030)
Descripción general
This gene encodes a basic helix-loop-helix domain-containing transcription factor that binds MUE3-type E-box sequences in the promoter of genes. The encoded protein promotes the expression of genes downstream of transforming growth factor beta (TGF-beta) signaling. This gene may be involved in chromosomal translocations in renal cell carcinomas and other cancers, resulting in the production of fusion proteins. Translocation partners include PRCC (papillary renal cell carcinoma), NONO (non-POU domain containing, octamer-binding), and ASPSCR1 (alveolar soft part sarcoma chromosome region, candidate 1), among other genes. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
Inmunógeno
A synthesized peptide derived from human TFE3
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)