Documentos clave
SAB5700859
Sigma-Aldrich
Anti-MT-CYB antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CYTB, MT-CYB, MTCYB, Mt-Cyb
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
43
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.02 mg/ml
técnicas
western blot: 1:200-1:1000
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... mt-Cytb(17711)
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse MT-CYB (NP_904340.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)