Documentos clave
SAB5700735
Sigma-Aldrich
Anti-SLC7A11 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
CCBR1, SLC7A11, xCT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
55
reactividad de especies
rat, mouse
concentración
3.16 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC7A11(23657)
Descripción general
This gene encodes a member of a heteromeric, sodium-independent, anionic amino acid transport system that is highly specific for cysteine and glutamate. In this system, designated Xc(-), the anionic form of cysteine is transported in exchange for glutamate. This protein has been identified as the predominant mediator of Kaposi sarcoma-associated herpesvirus fusion and entry permissiveness into cells. Also, increased expression of this gene in primary gliomas (compared to normal brain tissue) was associated with increased glutamate secretion via the XCT channels, resulting in neuronal cell death.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 150-250 of human SLC7A11 (NP_055146.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)