SAB5700733
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinónimos:
COL1A1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-COL1A1 antibody produced in rabbit,
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
138
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
2.67 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... COL1A1(1277)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)