Documentos clave
SAB5700645
Sigma-Aldrich
Anti-ZO-1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
TJP1, ZO-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
186
195
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
3.49 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TJP1(7082)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a protein located on a cytoplasmic membrane surface of intercellular tight junctions. The encoded protein may be involved in signal transduction at cell-cell junctions. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1600-1700 of human ZO-1 (NP_003248.3).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)