Yes, this antibody has been used successfully in immunocytochemistry, as demonstrated in the second image available in the product page above. Please see the image below.
SAB5700632
Anti-IL6 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
BSF-2, BSF2, CDF, HGF, HSF, IFN-beta-2, IFNB2, IL-6, IL6
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
23
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
2.89 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL6(3569)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
Hi, our lab is looking for using this antibody on RAW264.7, does it work for immunocytochemistry (ICC) imaging?