Documentos clave
SAB5700548
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-DAB1-Y232 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
DAB1, SCA37
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
64
reactividad de especies
human
concentración
2.3 mg/ml
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pTyr232)
Información sobre el gen
human ... DAB1(1600)
Descripción general
The laminar organization of multiple neuronal types in the cerebral cortex is required for normal cognitive function. In mice, the disabled-1 gene plays a central role in brain development, directing the migration of cortical neurons past previously formed neurons to reach their proper layer. This gene is similar to disabled-1, and the protein encoded by this gene is thought to be a signal transducer that interacts with protein kinase pathways to regulate neuronal positioning in the developing brain.
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Y232 of human DAB1
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)