Documentos clave
SAB5700204
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF1 antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ARHGEF1, GEF1, LBCL2, LSC, P115-RHOGEF, SUB1.5
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
102
104
105
98
reactividad de especies
rat, human
concentración
1.07 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ARHGEF1(9138)
Descripción general
Rho GTPases play a fundamental role in numerous cellular processes that are initiated by extracellular stimuli that work through G protein coupled receptors. The encoded protein may form complex with G proteins and stimulate Rho-dependent signals. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found for this gene, but the full-length nature of some variants has not been defined.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 783-912 of human ARHGEF1 (NP_004697.2).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)