Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
SAB5700201
Sigma-Aldrich
Anti-PPP1CC antibody produced in rabbit
Sinónimos:
PP-1G, PP1C, PPP1CC, PPP1G
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
36
38
reactividad de especies
mouse, rat, human
concentración
1.61 mg/ml
técnicas
ChIP: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPP1CC(5501)
Descripción general
The protein encoded by this gene belongs to the protein phosphatase family, PP1 subfamily. PP1 is an ubiquitous serine/threonine phosphatase that regulates many cellular processes, including cell division. It is expressed in mammalian cells as three closely related isoforms, alpha, beta/delta and gamma, which have distinct localization patterns. This gene encodes the gamma isozyme. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-323 of human PPP1CC (NP_002701.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)