Merck
Todas las fotos(12)
Documentos clave
SAB5700147
Sigma-Aldrich
Anti-Lamin antibody produced in rabbit
Sinónimos:
ADLD, LMN, LMN2, LMNB, LMNB1, Lamin B1, lamin-B1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
66
reactividad de especies
rat, mouse, human
concentración
1.44 mg/ml
técnicas
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... LMNB1(4001)
Descripción general
This gene encodes one of the two B-type lamin proteins and is a component of the nuclear lamina. A duplication of this gene is associated with autosomal dominant adult-onset leukodystrophy (ADLD). Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Inmunógeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 397-586 of human Lamin B1 (NP_005564.1).
Forma física
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Almacenamiento y estabilidad
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)