SAB5600270
Anti-Integrin beta 3 (ITGB3/CD61) Antibody
rabbit monoclonal, RM382
Sinónimos:
CD61, Integrin beta3A
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Integrin beta3/CD61 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM382, purified immunoglobulin
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM382, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:250—1:500
western blot: 1:5000 — 1:25000
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITGB3(3690)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)