SAB5600236
Anti-Histone H3.3 (H3-3A,H3-3B) Antibody
rabbit monoclonal, RM190
Sinónimos:
H3.3, H3F3
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Anti-Histone H3.3 antibody, Rabbit monoclonal, recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM190, purified immunoglobulin
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM190, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
vertebrates
técnicas
ELISA: 0.2-1 μg/mL
multiplexing: 0.05-0.5 μg/mL
western blot: 0.5— 2 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... H3-3A(3020)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)