SAB5600214
Anti-Human IgM antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM121, purified immunoglobulin
Sinónimos:
IGHM, Ig mu chain C, Immunoglobulin heavy constant mu, Immunoglobulin mu
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM121, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
técnicas
ELISA: suitable (50ng/well - 200ng/well (for Capture)
0.05ug/mL - 0.2ug/mL (for Detection))
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
immunohistochemistry: 0.5—2 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)