SAB5600209
Anti-GAPDH-Biotin antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM114, purified immunoglobulin
Sinónimos:
Aging-associated gene 9 protein, Glyceraldehyde 3 phosphate dehydrogenase
About This Item
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
biotin conjugate
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM114, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
all
técnicas
ChIP: 1:200
ELISA: suitable (assay dependent concentration)
flow cytometry: suitable (assay dependent concentration)
immunocytochemistry: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:200
western blot: 1:1000
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GAPDH(2597)
Especificidad
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)