Documentos clave
SAB56000312
Sigma-Aldrich
Anti-CD25 (IL2Rα) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM418, affinity purified immunoglobulin
Sinónimos:
Interleukin-2 receptor subunit alpha, TAC antigen, p55
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 526,00
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 526,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 526,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM418, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry: 1:100-1:200
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IL2RA(3559)
Especificidad
This antibody reacts to Interleukin-2 receptor subunit alpha (CD25).
Inmunógeno
A peptide corresponding to the N-terminus of human CD25
Forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)