SAB5600026
Anti-Phospho-Histone H3 (pSer10) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM163, purified immunoglobulin
Sinónimos:
H3pSer10, Histone H3 (phospho ser10)
About This Item
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM163, monoclonal
recombinant monoclonal
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
concentración
~0.5 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.2- 1 μg/mL
immunocytochemistry: 0.5-2 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer10)
Información sobre el gen
human ... H3C1(8350)
Especificidad
Inmunógeno
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)